Learn More
Contec™ Sterile Moppköpfe des VertiKlean™ Wandreinigungssystems
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Zur Verwendung mit dem VertiKlean™ Wandreinigungssystem, das für die Reinigung vertikaler Oberflächen entwickelt wurde. Die sterilen Moppköpfe und -abdeckungen des VertiKlean™ Wandreinigungssystems bestehen aus laminiertem Polyestergewebe sowie stark adsorbierendem Polyesterschaum für ausgezeichnete Reinigungsleistung und Abriebfestigkeit. Eine strukturierte Optionist verfügbar.
Marke:  Contec™ MVK-MOPIR
575.07 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15964970
  • 769.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 17-07-2025
Beschreibung
  • Leicht, Polyester, Einweg
  • Ideal zum Auftragen von Desinfektionsmitteln und Nassreinigungsmitteln auf vertikalen Oberflächen, Decken und Wänden in kontrollierten Umgebungen; Erreichen von schwer zugänglichen Ecken und Decken mit einem kompletten Bewegungsbereich
  • Der saugfähige Schaum bringt Lösungsmittel und Desinfektionsmittel auf die Oberfläche; das Polyestergewebe bietet ausgezeichnete Abriebfestigkeit und trägt dazu bei, die Flüssigkeit gleichmäßig auf der zu reinigenden Oberfläche zu verteilen
  • Die Köpfe sind für eine Abdichtung der Kanten lasergeschnitten, was die potenzielle Kontamination im Wischprozess weiter eingrenzt
  • Die strukturierte Oberfläche ist ideal für Anwendungen, die eine zusätzliche Reinigungsleistung erfordern
  • Keine Zellulose; kompatibel mit einer Vielzahl von Chemikalien, Reinigungs- und Desinfektionsmitteln
Bestellinformation
Aluminiumhandgriff mit Mopprahmen ist separat erhältlich (Kat. Nr. 19-038-555).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Moppkopf
Steril
Mittel
12 in. Medium Frame
Nein
Weiß
Autoklavierbar
Wiederverwendbar
Zum Auftragen von Desinfektionsmitteln und zum feuchten Reinigen von Decken und Wänden in kontrollierten Umgebungen
Polyesterschaum
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Contec™ Sterile Moppköpfe des VertiKlean™ Wandreinigungssystems > Size: Medium, For Use With: 12 in. Medium Frame