Learn More
Contec™ VertiKlean™ Sox Moppbezüge
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Erhöht die Haltbarkeit des VertiKlean Mopps bei Verwendung auf abrasiven Oberflächen. Contec™ VertiKlean™ Sox Moppkopfabdeckungen sind in normaler, mittlerer und großer Größe für alle VertiKlean Moppköpfe erhältlich.
174.00 CHF - 672.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp Moppbezug
Sterilität Unsteril
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Zur Verwendung mit (Anwendung) Die abnehmbare Abdeckung sorgt für bessere Haltbarkeit des VertiKlean Mopps bei Verwendung auf abrasiven Oberflächen
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Größe Zur Verwendung mit (Geräte) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Größe Zur Verwendung mit (Geräte) Preis Menge & Verfügbarkeit  
11976935
BIOPHARMA
Unterlagen ansehen
Contec™
VK-SOX
Normal Normaler VertiKlean-Moppkopf Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
11966935
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Contec™
MVK-QT-SOX
Mittel Mittlerer VertiKlean Moppkopf
672.00 CHF
120 Stück
Verfügbar ab: 07-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11956935
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Contec™
LVK-SOX
Groß Großer VertiKlean Moppkopf
195.00 CHF
32 Stück
Verfügbar ab: 07-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Sauber verarbeitetes Polyester
  • Verlängert die Lebensdauer der VertiKlean Moppköpfe
Spezifikation
Spezifikation
Moppbezug
Nicht autoklavierbar
Die abnehmbare Abdeckung sorgt für bessere Haltbarkeit des VertiKlean Mopps bei Verwendung auf abrasiven Oberflächen
Unsteril
Einmalgebrauch
Polyester
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Contec™ VertiKlean™ Sox Moppbezüge