Learn More
Contec™ VertiKlean™ Sox Moppbezüge
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Erhöht die Haltbarkeit des VertiKlean Mopps bei Verwendung auf abrasiven Oberflächen. Contec™ VertiKlean™ Sox Moppkopfabdeckungen sind in normaler, mittlerer und großer Größe für alle VertiKlean Moppköpfe erhältlich.
Marke:  Contec™ LVK-SOX
145.37 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11956935
  • 195.00 CHF / 32 Stück
Verfügbar ab: 07-07-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Sauber verarbeitetes Polyester
  • Verlängert die Lebensdauer der VertiKlean Moppköpfe
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Moppbezug
Unsteril
Groß
Großer VertiKlean Moppkopf
Nein
Weiß
Nicht autoklavierbar
Einmalgebrauch
Die abnehmbare Abdeckung sorgt für bessere Haltbarkeit des VertiKlean Mopps bei Verwendung auf abrasiven Oberflächen
Rayon