Learn More
Contec™ VertiKlean™ Sox Moppbezüge
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Erhöht die Haltbarkeit des VertiKlean Mopps bei Verwendung auf abrasiven Oberflächen. Contec™ VertiKlean™ Sox Moppkopfabdeckungen sind in normaler, mittlerer und großer Größe für alle VertiKlean Moppköpfe erhältlich.
Marke:  Contec™ MVK-QT-SOX
499.93 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11966935
  • 672.00 CHF / 120 Stück
Verfügbar ab: 15-07-2025
Beschreibung
  • Sauber verarbeitetes Polyester
  • Verlängert die Lebensdauer der VertiKlean Moppköpfe
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Moppbezug
Unsteril
Mittel
Mittlerer VertiKlean Moppkopf
Nein
Weiß
Nicht autoklavierbar
Einmalgebrauch
Die abnehmbare Abdeckung sorgt für bessere Haltbarkeit des VertiKlean Mopps bei Verwendung auf abrasiven Oberflächen
Polyester
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
1 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer021703 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum21/09/2024 Catalog NumberMVK-QT-SOX
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Contec™ VertiKlean™ Sox Moppbezüge > Moppkopf-Rutschabdeckung; Quiltec I; für MVKMOP