Learn More
Contec™ QuickTask™ flache Mops
Wählen Sie ein Moppsystem mit einer Vielzahl von Optionen aus. Die flachen Contec™ QuickTask™ Mopps eignen sich ideal für die Reinigung und Anwendung von Desinfektionsmitteln an Decken, Wänden und Böden, einschließlich perforierter Reinraumböden und -gitter. Alles QuickTask™ Zubehör ist vollständig autoklavierbar.
Marke: Contec™ TASK0250
217.73 CHF gültig bis 2025-05-09
Benutzen Sie den Promotions-Code "24143" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Wählen Sie ein Moppsystem mit einer Vielzahl von Optionen aus. Die flachen Contec™ QuickTask™ Mopps eignen sich ideal für die Reinigung und Anwendung von Desinfektionsmitteln an Decken, Wänden und Böden, einschließlich perforierter Reinraumböden und -gitter. Alles QuickTask™ Zubehör ist vollständig autoklavierbar.
Das Contec QuickTask Produkt besteht aus einer Vielzahl von gestrickten Polyester-, Polyester-/Cellulose-, Mikrofaser-/Schaumstoff- und Mikrofaser-Flachmoppköpfen, die einfach auf einem aufklappbaren Moppkopfrahmen und einer Griffeinheit angebracht werden können.
Jeder Moppkopf wurde speziell ausgewählt und ist mit einer Vielzahl von Chemikalien und Desinfektionsmitteln einschließlich Quats und Hypochloritlösungen kompatibel. QuickTask Moppkopfrahmen sind in Edelstahl oder haltbarem autoklavierbarem Kunststoff erhältlich.
Der in Reinräumen gewaschene mehrschichtige, gestrickte Sorbens-Polyester ist der leichteste Moppbezug der Serie und eignet sich ideal für den Einsatz auf glatten Oberflächen. Die Sorbens-Strickstruktur sorgt für eine gleichmäßige Anwendung der Lösungen und entfernt Kontaminanten gleichmäßig. Verfügbar, steril validiert durch Gammabestrahlung.
Spezifikation
16 x 5 in. (41 x 13 cm) | |
Steril | |
2906, 2699P, 2740 | |
Polyester |
Flachkopf-Moppbezug | |
Einmalgebrauch | |
Nein |