Learn More
Thermo Scientific™ MAbPac™ HIC-20-HPLC-Säulen
Mit dieser Säule lassen sich monoklonale Antikörper (MAbs), MAb-Fragmente und oxidierte Varianten durch hydrophobe Interaktionschromatographie (HIC) trennen.
Marke:  Thermo Scientific™ 088554
1815.43 CHF gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24127" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15324695
  • 1910.98 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 22-05-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Trennen Sie mithilfe der Thermo Scientific™ MAbPac™ HIC-20 HPLC-Säulen monoklonale Antikörper (MAbs), MAb-Fragmente und oxidierte Varianten durch hydrophobe Interaktionschromatographie (HIC). Dank ihrer einzigartigen chemischen Eigenschaften bietet diese Silika-Säule eine hohe Auflösung und eine ausgezeichnete Selektivität. Mit ihrer hochmodernen Technologie der Oberflächenbindung ermöglicht sie eine hervorragende chemische Stabilität, eine hohe Auflösung und eine einzigartige Selektivität, die für MAbs optimiert ist und sich von anderen HIC-Phasen unterscheidet.
Eigenschaften der MAbPac HIC-20-Säule
Die Säule basiert auf hochreinen, kugelförmigen 5-μm-Silikapartikeln mit breiten Poren (1.000 Å), die mit firmeneigenen Alkylamid-Gruppen funktionalisiert wurden, die Folgendes bieten:
  • Optimale Selektivität für MAbs und verwandte Varianten
  • Ausgezeichnete Trennung von MAb-Fragmenten und oxidierten Varianten
  • Hohe Auflösung und hohe Effizienz
  • Kompatibel mit organischem Lösungsmittel und wässriger mobiler Phase
  • Robuste Säulenstabilität
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Analysesäule
250 mm
5 μm
1000 Å
60 °C
MAbPac
Hydrophobe Wechselwirkung
Bio-LC
4,6 mm
8000 psi (550 bar)
2 bis 9
Each
Silika
Kugelförmiges, hochreines Silika
Hydrophobe Wechselwirkung
Responsibly packaged
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer001787 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog Number088554
Chargennummer001781 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog Number088554
Chargennummer001783 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog Number088554
Chargennummer001785 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog Number088554
Chargennummer001789 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog Number088554
Name des Produkts
Thermo Scientific™ MAbPac™ HIC-20-HPLC-Säulen >
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.