Learn More
Contec™ EasyReach™ Reinigungspads
Er passt leicht durch Transferluken, benötigt keinen Zusammenbau und ist wartungsfrei. Das Contec™ EasyReach™ Reinigungssystem ist ideal für Isolatoren, Schränke, Laminarluftabzugshauben, Handschuhboxen und andere Miniumgebungen.
15.87 CHF - 554.00 CHF
Spezifikation
Breite (metrisch) | 7 cm |
---|---|
Autoklavierbar | Not Autoclavable |
Einwegprodukt | Single-use |
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Produkttyp | Material | Sterilität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Produkttyp | Material | Sterilität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
17292924
![]() ![]() |
Contec™
MEQT0001 |
7.5 x 2.8 in. (19 x 7 cm) | Cleaning Pad | Gestepptes Polyester | Non-sterile |
309.00 CHF
60 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
11942425
![]() |
Contec™
MEQT0001 |
7.5 x 2.8 in. (19 x 7 cm) | Cleaning Pad | Gestepptes Polyester | Non-sterile | N/A | N/A | N/A | |||||
17294523
![]() |
Contec™
PSME0001-BPR |
7.5 x 2.8 in. (19 x 7 cm) | Vorgesättigte Reinigungspads | Gestepptes Polyester | Sterile |
554.00 CHF
64 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||||
15696986
|
Contec™
MEQT0002 |
7.75 x 2.75 in. (20 x 7 cm) | Cleaning Pad | Gestepptes Polyester | Sterile | N/A | N/A | N/A | |||||
11982425
![]() |
Contec™
PSME0001 |
7.75 x 2.75 in. (20 x 7 cm) | Vorgetränkte Reinigungs-Pads (70 % IPA / 30 % DI-Wasser) | Gestepptes Polyester | Sterile | N/A | N/A | N/A | |||||
16498465
![]() |
Contec™
PSME0001 |
7.75 x 2.75 in. (20 x 7 cm) | Vorgetränkte Reinigungs-Pads (70 % IPA / 30 % DI-Wasser) | Gestepptes Polyester | Sterile | N/A | N/A | N/A | |||||
17143634
![]() ![]() |
Contec™
MEQT0002SZ |
7,5 x 2,8 in. | Cleaning Pad | Gestepptes Polyester | Sterile |
368.00 CHF
60 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
16691872
![]() |
Contec™
MEQT0021 |
7,5 x 2,8 in. (19 x 7 cm) | Reinigungspads | Polyester | Non-sterile |
462.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 16-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
16601882
![]() |
Contec™
MEQT0022 |
7,5 x 2,8 in. (19 x 7 cm) | Ultraschallversiegelte Polyester-Reinigungspads | Polyester | Sterile |
539.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 16-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
- Versiegeltes Polyester für den Einmalgebrauch
- Sorgen für einen niedrigen Partikelgehalt, der für den Einsatz in Bereichen mit Produktkontakt unerlässlich ist
- Sehr saugfähig, gewährleisten eine gleichmäßige Abdeckung mit Desinfektionsmitteln oder IPA.
- Die komfortable Greifkante am Reinigungspad sorgt dafür, dass das Pad fest auf dem Mopprahmen sitzt
- Die sterilen Reinigungspads sind mit einer Vorsättigung von 70 % IPA erhältlich
Spezifikation
7 cm | |
Not Autoclavable | |
Single-use |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Contec™ EasyReach™ Reinigungspads