Learn More
Contec™ EasyReach™ Reinigungspads
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Er passt leicht durch Transferluken, benötigt keinen Zusammenbau und ist wartungsfrei. Das Contec™ EasyReach™ Reinigungssystem ist ideal für Isolatoren, Schränke, Laminarluftabzugshauben, Handschuhboxen und andere Miniumgebungen.
Marke:  Contec™ MEQT0002SZ
234.71 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17143634
  • 368.00 CHF / 60 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 16-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Versiegeltes Polyester für den Einmalgebrauch
  • Sorgen für einen niedrigen Partikelgehalt, der für den Einsatz in Bereichen mit Produktkontakt unerlässlich ist
  • Sehr saugfähig, gewährleisten eine gleichmäßige Abdeckung mit Desinfektionsmitteln oder IPA.
  • Die komfortable Greifkante am Reinigungspad sorgt dafür, dass das Pad fest auf dem Mopprahmen sitzt
  • Die sterilen Reinigungspads sind mit einer Vorsättigung von 70 % IPA erhältlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Reinigungspad
19 cm
7 cm
Nicht autoklavierbar
Einmalgebrauch
Reinigung von Isolatoren, Sicherheitswerkbänken, Handschuhboxen und anderen Kleinumgebungen
Steril
7,5 in.
2,8 in.
Gestepptes Polyester
Weiß
7,5 x 2,8 in.
4/Beutel, 4 Pads/Beutel, 15 Beutel/Karton.
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer022644 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum10/05/2025 Catalog NumberMEQT0002SZ
Chargennummer022531 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum03/04/2025 Catalog NumberMEQT0002SZ
Chargennummer021801 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum08/10/2024 Catalog NumberMEQT0002SZ
Chargennummer021586 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum25/07/2024 Catalog NumberMEQT0002SZ
Chargennummer021457 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum05/07/2024 Catalog NumberMEQT0002SZ
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Contec™ EasyReach™ Reinigungspads > Steril; Reinigungspad, gestepptes Polyester; 4/Beutel; 15 Beutel/Karton.