Learn More
Contec™ EasyReach™ Reinigungspads
BIOPHARMA
Er passt leicht durch Transferluken, benötigt keinen Zusammenbau und ist wartungsfrei. Das Contec™ EasyReach™ Reinigungssystem ist ideal für Isolatoren, Schränke, Laminarluftabzugshauben, Handschuhboxen und andere Miniumgebungen.
Marke:  Contec™ PSME0001-BPR
399.53 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17294523
  • 554.00 CHF / 64 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 05-08-2025
Beschreibung
  • Versiegeltes Polyester für den Einmalgebrauch
  • Sorgen für einen niedrigen Partikelgehalt, der für den Einsatz in Bereichen mit Produktkontakt unerlässlich ist
  • Sehr saugfähig, gewährleisten eine gleichmäßige Abdeckung mit Desinfektionsmitteln oder IPA.
  • Die komfortable Greifkante am Reinigungspad sorgt dafür, dass das Pad fest auf dem Mopprahmen sitzt
  • Die sterilen Reinigungspads sind mit einer Vorsättigung von 70 % IPA erhältlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Vorgesättigte Reinigungspads
19 cm
7 cm
Nicht autoklavierbar
7,5 x 2,8 in (19 x 7 cm)
8 Beutel/Karton.
7,5 in.
2,7 in.
Gestepptes Polyester
Einmalgebrauch
starr, flexible Folie, Halbanzüge (CAI, CACI), Systeme mit Zugangsbeschränkung (RABS), Abfüll-Linien, Hauben für laminaren Luftstrom (LAF), Biosicherheitsschränke (BSC), Handschuhboxen, Inkubatoren
Steril
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer1123243-0-0-1 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum19/06/2025 Catalog NumberPSME0001-BPR
Chargennummer1123242-0-0-1 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum29/04/2025 Catalog NumberPSME0001-BPR
Chargennummer1095604-0-0-1 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum17/01/2025 Catalog NumberPSME0001-BPR
Chargennummer1086747-0-0-1 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum14/01/2025 Catalog NumberPSME0001-BPR
Chargennummer1086746-0-0-1 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum14/12/2024 Catalog NumberPSME0001-BPR
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Contec™ EasyReach™ Reinigungspads > Steril; vorgesättigte Reinigungspads; 8/Beutel; 8 Beutel/Karton.