Learn More
Contec™ Versiegelte CONSTIX™ Schaumtupfer
Die Konstruktion aus Polynit-Reinraumgewebe aus Polyester oder Polyestervliesstoff gewährleistet außergewöhnlich niedrige Rückstands- und Partikelgehalte. Contec™ CONSTIX™ Versiegelte Tupfer aus Polyester eignen sich optimal für den Einsatz mit aggressiven Lösungsmitteln wie Aceton, Trichlorethan, Nitrit- und Schwefelsäuren.
36.30 CHF - 154.00 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ideal für Anwendungen mit hoher Empfindlichkeit gegenüber Kontamination; zur Verwendung mit aggressiven Lösungsmitteln wie Aceton, Trichlorethan und Salpeter- und Schwefelsäure |
---|---|
Produkttyp | Tupfer |
Material | Gestrickter Polyester |
Produktcode | Marke | Griffmaterial | Länge (metrisch) | Spitzenmaterial | Breite (metrisch) Spitze | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Griffmaterial | Länge (metrisch) | Spitzenmaterial | Breite (metrisch) Spitze | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
15431363
![]() ![]() |
Contec™
SP-3 |
Polypropylen | 152.4 mm | Gestrickter Polyester-Schaumstoff | 10.2 mm |
36.30 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 19-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
12967415
![]() ![]() |
Contec™
SP-1 |
Polypropylen | 152.4 mm | Polynit Polyester, Reinraumstoff | 6.4 mm |
154.00 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 09-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
Beschreibung
- Ideal für Anwendungen mit hohem Kontaminationsrisiko
- Kopf aus Polynit-Polyester-Reinraumgewebe mit einem Griff aus Delrin-Acetal
- Beständig gegen aggressive Lösungsmittel
- Langlebiges Kopfmaterial aus gestricktem Polyester
Spezifikation
Ideal für Anwendungen mit hoher Empfindlichkeit gegenüber Kontamination; zur Verwendung mit aggressiven Lösungsmitteln wie Aceton, Trichlorethan und Salpeter- und Schwefelsäure | |
Tupfer | |
Gestrickter Polyester |