Learn More
Contec™ Versiegelte CONSTIX™ Schaumtupfer
Die Konstruktion aus Polynit-Reinraumgewebe aus Polyester oder Polyestervliesstoff gewährleistet außergewöhnlich niedrige Rückstands- und Partikelgehalte. Contec™ CONSTIX™ Versiegelte Tupfer aus Polyester eignen sich optimal für den Einsatz mit aggressiven Lösungsmitteln wie Aceton, Trichlorethan, Nitrit- und Schwefelsäuren.
Marke: Contec™ SP-3
27.14 CHF gültig bis 2025-05-02
Benutzen Sie den Promotions-Code "24151" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Description
- Ideal für Anwendungen mit hohem Kontaminationsrisiko
- Kopf aus Polynit-Polyester-Reinraumgewebe mit einem Griff aus Delrin-Acetal
- Beständig gegen aggressive Lösungsmittel
- Langlebiges Kopfmaterial aus gestricktem Polyester
Specifications
0,12 Zoll | |
Ideal für Anwendungen mit hoher Empfindlichkeit gegenüber Kontamination; zur Verwendung mit aggressiven Lösungsmitteln wie Aceton, Trichlorethan und Salpeter- und Schwefelsäure | |
3 mm | |
5 Zoll | |
Gestrickter Polyester | |
1 Zoll | |
10.2 mm | |
Unsteril | |
Polypropylen | |
Gestrickter Polyester-Schaumstoff |
6 in. | |
Tupfer | |
152.4 mm | |
127 mm | |
Rechteckiger Kopf | |
25.4 mm | |
0,4 in. | |
Ultraschall-versiegelt | |
Rectangle |
Special Offers
-
Mehrere Hersteller
Cleanroom Essentials Extravaganza
Optimieren Sie Ihre kontrollierte UmgebungAktionscode: 24151Gültig bis zum: 2025-05-02
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 92 %
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.