Learn More
Contec™ Versiegelte CONSTIX™ Schaumtupfer
Die Konstruktion aus Polynit-Reinraumgewebe aus Polyester oder Polyestervliesstoff gewährleistet außergewöhnlich niedrige Rückstands- und Partikelgehalte. Contec™ CONSTIX™ Versiegelte Tupfer aus Polyester eignen sich optimal für den Einsatz mit aggressiven Lösungsmitteln wie Aceton, Trichlorethan, Nitrit- und Schwefelsäuren.
Marke: Contec™ SP-1
109.99 CHF gültig bis 2025-02-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24130" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Ideal für Anwendungen mit hohem Kontaminationsrisiko
- Kopf aus Polynit-Polyester-Reinraumgewebe mit einem Griff aus Delrin-Acetal
- Beständig gegen aggressive Lösungsmittel
- Langlebiges Kopfmaterial aus gestricktem Polyester
Spezifikation
0,12 Zoll | |
Ideal für Anwendungen mit hoher Empfindlichkeit gegenüber Kontamination; zur Verwendung mit aggressiven Lösungsmitteln wie Aceton, Trichlorethan und Salpeter- und Schwefelsäure | |
3 mm | |
5,2 in. | |
Gestrickter Polyester | |
20.3 mm | |
0,25 in | |
Ultraschall-versiegelt | |
Rund |
6 in. | |
Tupfer | |
152.4 mm | |
132.1 mm | |
0,8 in. | |
6.4 mm | |
Unsteril | |
Polypropylen | |
Polynit Polyester, Reinraumstoff |