Learn More
Contec™ Versiegelte CONSTIX™ Schaumtupfer
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Wählen Sie robuste Tupfer, die sich ideal für die Reinigung eignen. Die Contec™ CONSTIX™ versiegelten Schaumtupfer eignen sich hervorragend für die Partikelentfernung. Zur Verwendung mit Lösungsmitteln wie Isopropylalkohol.
Marke:  Contec™ SF-17
58.42 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16695544
  • 78.05 CHF / 500 Stück
Verfügbar ab: 20-08-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Stark, abriebfest
  • Kopf aus offenzelligem Schaum für hervorragende Reinigung und Partikelentfernung
  • Der große Kopf eignet sich ideal für größere Bereiche
  • Hervorragend geeignet zum Auftragen von Beschichtungen
  • Ideal für die Reinigung mit Lösungsmitteln wie Isopropylalkohol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Versiegelter Schaumstoff über Baumwoll-Applikator (CTA)
6 in.
Tupfer
152,4mm
133,3mm
0,75 in.
6,4mm
Nicht anwendbar
Schaumstoffkopf über Applikator mit Wattespitze
0,1 in.
Ideal für die Reinigung mit Lösungsmitteln wie Isopropylalkohol, zum Reinigen von vertieften und schwer zugänglichen Oberflächen, zum Auftragen von Schmiermitteln und zum Entfernen überschüssiger Materialien
2,5mm
5,25 in.
Schaumstoff
19,1mm
0,25 in
Holz
Polyurethanschaum
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer1123247-0-0-1 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum27/03/2025 Catalog NumberSF-17
Chargennummer1062567-0-0-1 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum15/08/2024 Catalog NumberSF-17
Chargennummer1040398-0-0-1 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum26/04/2024 Catalog NumberSF-17
Chargennummer1044267-0-0-1 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum19/04/2024 Catalog NumberSF-17
Chargennummer1006274-0-0-1 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum13/10/2023 Catalog NumberSF-17
Name des Produkts
Contec™ Versiegelte CONSTIX™ Schaumtupfer > 0,4 x 1,9 cm Schaumstoffkopf; Holzgriff; 15 cm Gesamtlänge