Learn More
Eppendorf™ 2D SafeCode Tubes™
GREENER_CHOICE
Die vorcodierten Reaktionsgefäße von Eppendorf sind mit dem zweistufigen SafeCode system (datamatrix code und Klartext) versehen und ermöglichen eine sichere Probenidentifizierung. Für verschiedene Volumen sind damit sichere Proben-IDs verfügbar, mit denen auch eine digitale Probennachverfolgung möglich ist.
Marke:  Eppendorf™ 0030113462
96.00 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17945002
  • 96.38 CHF / 200 Stück
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • ECC 200 error correction function enables safe code reading with up to 30% damaged codes
  • Temperature range: -86°C to +121°C
  • Manufactured from high-quality polypropylene for highest sample purity
  • Off-the-shelf availability for comfortable handling
  • Pyrogen-free (endotoxin-free), DNase-free, RNase-free, and DNA-free
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Colorless
Eppendorf SnapCap Tube
5 mL
Polypropylene
200 (2 Bags x 100 Tubes)
Cylindrical
2D SafeCode
Yes
Yes
PCR-fähig
CryoTube
Autoklavierbar
Konisch
External
200 Tubes/Pk.
Yes
Unsteril
0.17 oz.
Snap Cap
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Eppendorf™ 2D SafeCode Tubes™ > Capacity: 5 mL