Learn More
Invitrogen™ Concanavalin A (Con A) Conjugates
Thermo Fisher Scientific offers a broad selection of Invitrogen concanavalin A (Con A) conjugates, including Alexa Fluor™ and Alexa Fluor™ Plus conjugates.
235.00 CHF - 846.00 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Immunocytochemistry, Immunohistochemistry, Immunofluorescence |
---|---|
Quelle | Canavlia ensiformis |
Kreuzreaktivität | α-man, α-glc |
Spezies | C. ensiformis |
Rekombinant | Native |
Produktcode | Marke | Konjugat | Farbe | Anregung/Emission | Protein-Subtyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Konjugat | Farbe | Anregung/Emission | Protein-Subtyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
11514217
|
Invitrogen™
C11254 |
Alexa Fluor 350 | Blue | 346/442 nm | Concanavalin A (Con A) |
492.00 CHF
5 Milligramm |
Verfügbar ab: 30-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11594207
|
Invitrogen™
C11252 |
Alexa Fluor 488 | Green | 495/519 nm | Concanavalin A (Con A) |
520.00 CHF
5 Milligramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11594237
|
Invitrogen™
C21401 |
Alexa Fluor 488 | Green | 495/519 nm | Concanavalin A, succinylated |
846.00 CHF
5 Milligramm |
Verfügbar ab: 30-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11504217
|
Invitrogen™
C11253 |
Alexa Fluor 594 | Red | 590/617 nm | Concanavalin A (Con A) |
522.00 CHF
5 Milligramm |
Verfügbar ab: 22-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11504247
|
Invitrogen™
C21402 |
Alexa Fluor 633 | Deep Red | 632/647 nm | Concanavalin A (Con A) |
514.00 CHF
5 Milligramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11514247
|
Invitrogen™
C21421 |
Alexa Fluor 647 | Deep Red | 650/668 nm | Concanavalin A (Con A) |
520.00 CHF
5 Milligramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||
17807388
|
Invitrogen™
C56126 |
Alexa Fluor Plus 405 | Violet | 405/450 nm | Concanavalin A (Con A) |
235.00 CHF
5 Milligramm |
Verfügbar ab: 28-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17897378
|
Invitrogen™
C56127 |
Alexa Fluor Plus 750 | Near-infrared | 750/777 nm | Concanavalin A (Con A) |
235.00 CHF
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 28-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11520176
|
Invitrogen™
C825 |
Texas Red | Red | 595/615 nm | Concanavalin A (Con A) |
481.00 CHF
10 Milligramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11540176
|
Invitrogen™
C860 |
Tetramethylrhodamine | Orange | 555/580 nm | Concanavalin A (Con A) |
516.00 CHF
10 Milligramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
Thermo Fisher Scientific offers a broad selection of Invitrogen concanavalin A (Con A) conjugates, including Alexa Fluor™ and Alexa Fluor™ Plus conjugates. Concanavalin A (Con A) has been used in a variety of applications, including immunofluorescence (IF), immunohistochemistry (IHC) and flow cytometry (FC). In many cell types, concanavalin A (Con A) is a good marker of ER and Golgi.
Thermo Fisher Scientific offers a broad selection of Invitrogen concanavalin A (Con A) conjugates, including Alexa Flour and Alexa Flour Plus conjugates. Concanavalin A selectively binds to alpha‐mannopyranosyl and alpha‐glucopyranosyl residues. In neutral and alkaline solutions, concanavalin A exists as a tetramer with a molecular weight of approximately 104,000 Daltons. In acidic solutions (pH below 5.0), concanavalin A exists as a dimer. Conjugated concanavalin A has been used in variety of applications, including immunofluorescence (IF), immunohistochemistry (IHC), and flow cytometry (FC).Spezifikation
Immunocytochemistry, Immunohistochemistry, Immunofluorescence | |
α-man, α-glc | |
Native | |
Raumtemperatur | |
Lyophilized | |
Imaging Quality |
Canavlia ensiformis | |
C. ensiformis | |
None | |
Lectins | |
Imaging | |
Lectin |