Learn More
Hamilton™ 2,5 ml, Modell 1002 TLL SYR, Instrumentenspritze mit langer Lebensdauer
Die von Hamilton Company hergestellte BFP-Spritze ist nur für wissenschaftliche Forschung und Laborzwecke bestimmt und nicht für den Einsatz in vivo bei Menschen geeignet.
Marke:  Hamilton™ 9882-40
Artikelnummer. 11520112
  • 166.00 CHF / 1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Datenblatt
  • Volumen – 2,5 mL
  • Spritzentyp – Longlife Gastight
  • Spritzenserie – 1.000/Packung
  • Kündigung – Luer-Lock aus PTFE (TLL)
  • Kolbenausführung – Seitenpfostenbefestigung (XL)
  • Flüssigkeitsdurchfluss – Borosilikatglas, PTFE, UHMWPE
  • Autoklavierbar – Nein
  • Sterilisierbar mit Gas – Ja
  • Druck – 200 psig (13,8 bar)
  • Höchsttemperatur – 115 °C/239 °F
  • Mindesttemperatur – 10 °C/50 °F
  • Innendurchmesser des Zylinders – 0,287 Zoll (7,29 mm)
  • Außendurchmesser der Zylinders – 0,375 Zoll (9,53 mm)
  • Verkaufsmenge – 1 Spritze pro Packung
Spezifikation
Spezifikation
Instrumentenspritze mit langer Lebensdauer
2,5 mL
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Hamilton™ 2,5 ml, Modell 1002 TLL SYR, Instrumentenspritze mit langer Lebensdauer >