Learn More
Hellma Kompakte Durchflussküvette
Kompakte, leistungsstarke Quarzküvette für Durchflussmessungen.
Marke: Hellma 1767008510-40
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Compact
- Enthält 2 Schraubverbindungen M 6x1
- Enthält FEP-Schläuche (Außendurchmesser: 1.9 mm; Innendurchmesser: 1.1 mm, Länge: 500 mm)
- Für Absorptionsmessungen
- Fenstermaterial: Hochleistungs-Quarzglas (200 nm bis 2500 nm)
Spezifikation
Außenabmessungen: 35 x 12.5 x 12.5 mm, Blende: 11 x 3.5 mm | |
Schichtdicke: 10 mm | |
Mittenhöhe: 8,5 mm |
390 μL | |
2 Schraubverbindungen M6 x 1, FEP-Schläuche (Außendurchmesser: 1.9 mm; Innendurchmesser: 1.1 mm, Länge: 500 mm |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Hellma Kompakte Durchflussküvette > 195 μl
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur