Learn More
Socorex™ Flaschenaufsatzdispenser, Modell 530
Marke:  Socorex™ 530.100
489.32 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24075" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 13598290
  • 677.00 CHF / 1 Stück
Die ultimative Laborgeräte-Promotion
Aktionscode 24075 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 03-07-2025
Spezifikation
Flaschenaufsatz-Dispenser
EN ISO 8655
530
Autoklavierbar
10 bis 100 ml
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Socorex™ Flaschenaufsatzdispenser, Modell 530 > Volumenbereich: 10 bis 100 ml