Learn More
Contec™ Kompaktes Eimersystem
GREENER_CHOICE
Das Contec Compact Eimersystem ist eine Komplettlösung, die Reinigung und Desinfektion einfacher sowie effizienter macht
Marke:  Contec™ 2940U3B
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16330092
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Entwickelt für den Einsatz mit Contec Mopps wie VertiKlean™ MAX™, VertiKlean™ MAX™ Sealed Edge, EasyCurve™ und QuickTask™ Moppsystemen
  • Der Wagen aus Edelstahl ist in mehreren Konfigurationen erhältlich, um die einzigartigen Anforderungen der Umgebung zu erfüllen
  • Erhältlich mit zwei oder drei autoklavierbaren Eimern aus Polypropylen oder mit drei Eimern aus Edelstahl und wahlweise einem Standard- oder einem Gerätewagengriff
  • Beim Universalgriff können zwei kleine Eimer (6 l) oder ein großer Eimer (15 l) am Griff angebracht werden, wodurch weitere Aufbewahrungsmöglichkeiten für zusätzliches Zubehör wie saubere Moppköpfe, Lösungssprühflaschen, Wischtücher und andere Gegenstände nach Bedarf zur Verfügung stehen
  • Der Wagenrahmen verfügt über ein optionales Werkzeug (Modellnr. 2639) zum Entfernen des Moppkopfs an der Vorderseite, mit dem ein Moppkopf einfach und freihändig entfernt werden kann
  • Zwei Mopphalter mit Griffverschlüssen auf beiden Seiten des Wagens ermöglichen eine bequeme Mopplagerung während des Transports und der Lagerung
  • Eimer aus Polypropylen werden mit einem Schmutzsieb aus Edelstahl geliefert, das im Boden der Reinigungs- und Spüleimer mit einem Drei-Eimer-System und im Reinigungseimer für ein Zwei-Eimer-System positioniert ist und so verhindert, dass der Mopp den Boden des Eimers berührt, wo sich unerwünschte Verunreinigungen absetzen können
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Mehrzweckgriff
Polypropylen
Rot, grün und blau
Reinigung und Desinfektion
Je 1
2 x 6 l und 3 x 15 l
Nicht autoklavierbar
Reusable
Contec Mopps wie VertiKlean™ MAX™, VertiKlean™ MAX™ Sealed Edge, EasyCurve™ und QuickTask™ Moppsysteme
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
4 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer962120-0-0-1 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum26/10/2023 Catalog Number2940U3B
Chargennummer955178-0-0-1 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum08/06/2023 Catalog Number2940U3B
Chargennummer933147-0-0-1 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum24/11/2022 Catalog Number2940U3B
Chargennummer746309-0-0-1 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum03/05/2021 Catalog Number2940U3B
Name des Produkts
Contec™ Kompaktes Eimersystem > Polypropylen; Mehrzweckgriff; 2 Schmutzgitter