Learn More
WTW™ Kalibrierungs- und Wartungsset
Bei Kalibrierung und Wartung handelt es sich um komplette Sortimente für die Kalibrierung und Wartung von Elektroden. Die Pepsin-Reinigungslösung wird zur Entfernung von proteinhaltigem Niederschlag aus Membranen und die 3 molare KCI-Lösung als Aufbewahrungs- oder Nachfülllösung verwendet.
Marke:  WTW™ 109415
109.19 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10634471
  • 113.00 CHF / 1 Set
Verfügbar ab: 06-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Angepasst an verschiedene Elektrodentypen
  • kostengünstige Kombinationen
  • Kalibrierung und Wartung in einem Set
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Kalibrier- und Wartungsset
Mit Standardpufferlösung (DIN/NBS), 3 Flaschen, 250 ml je pH 4,006 – 6,865 – 9,180, 1 Flasche mit 250 ml Pepsin-Reinigungslösung, 1 Flasche mit 250 ml KCl-Lösung 3 M/l
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Name des Produkts
WTW™ Kalibrierungs- und Wartungsset > Im Lieferumfang enthalten: Mit Standardpufferlösung (DIN/NBS), 3 Flaschen, 250 ml je pH 4,006 – 6,865 – 9,180, 1 Flasche mit 250 ml Pepsin-Reinigungslösung, 1 Flasche mit 250 ml KCl-Lösung 3 M/l