Learn More
Hirschmann™ AR™ Vollpipetten, Glas, Klasse B, braun graduiert
Extrem hohe volumetrische Genauigkeit für Ihre Pipettierverfahren. Hirschmann Instruments™ Volumetrische Pipetten aus AR™ Glas haben eine bessere Toleranz als Klasse B.
Marke: Hirschmann™ 1300133
Beschreibung
- One mark
- Bernsteinfarbene Graduierung
- Gemäß DIN EN ISO 648
Spezifikation
B | |
Ja | |
12/Packung | |
1 ml | |
Volumetrische Pipette |
Glas | |
Braun | |
0,012 mL | |
325 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Hirschmann™ AR™ Vollpipetten, Glas, Klasse B, braun graduiert > Kapazität: 1 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur