Learn More
Ark-Plas Products™ Gerade Stecknippel in handelsüblicher Qualität
Entwickelt für zuverlässige Leistung bei einem wirtschaftlichen Preis. Ark-Plas Products™ gerade Schlauchverbinder handelsüblicher Qualität werden aus naturfarbenem Polypropylen mit einer Vielzahl an Anschlussgrößen hergestellt. Varianten zur Verwendung mit Masterflex L/S 15 und 25 Schläuchen oder flexiblen Schläuchen sind verfügbar.
Marke: Ark-Plas Products™ CAC42-PR0
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Anschlüsse in handelsüblicher Qualität wurden als kostengünstige Alternative mit erstklassiger Leistung entwickelt
- Enthält recyceltes Angusskanalmaterial und naturfarbenes Polypropylen
- Gerade Schlauchverbinder für verschiedene Masterflex Schläuche oder flexible Schläuche
- Verschiedene Anschlussgrößen von 1.6 bis 6.4 mm erhältlich
- Widersteht Drücken von bis zu 125 psi ohne Klemme
- Zertifizierung der handelsüblichen Qualität:
- RoHS-konform
- USP Klasse VI
- FDA 21 CFR 177.1520
- Frei von Folgeerzeugnissen tierischen Ursprungs
- Zertifiziert DEHP- und BPA-frei
Spezifikation
RoHS-konform, USP-Klasse VI, FDA 21 CFR 177.1520, zertifiziert frei von Folgeerzeugnissen tierischen Ursprungs, DEHP-frei, BPA-frei | |
4 mm | |
30.22 mm | |
-20 °C | |
5/32 x 5/32 in.-Anschluss | |
Naturfarben | |
135 °C |
Autoklavierbar | |
Polypropylen | |
Für biegsamen Schlauch | |
25/Packung | |
Gerade | |
Bis zu 125 psi | |
Schlauchverbinder gerade |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ark-Plas Products™ Gerade Stecknippel in handelsüblicher Qualität > Gerade; Anschlussgröße:5/32 x 5/32 in
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur