Learn More
Thermo Scientific™ TopVision Agarose mit niedrigem Schmelzpunkt
Führen Sie mit der Thermo Scientific™ TopVision™ Agarose mit niedrigem Schmelzpunkt Experimente zu enzymatischen Prozessen im Gel durch und gewinnen Sie die Nukleinsäure nach der Elektrophorese zurück.
Marke: Thermo Scientific™ R0801
138.02 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
146.00 CHF gültig bis 2025-06-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24112" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Beschreibung
Top Vision Agarose mit niedrigem Schmelzpunkt ist hochgereinigte Agarose mit einer niedrigen Schmelztemperatur, die durch strenge Qualitätskontrollverfahren zertifiziert ist. Es wird für enzymatische Prozessexperimente im Gel und für die Rückgewinnung von Nukleinsäuren aus Gelen mit Agarase (#EO0461) verwendet.
Überblick
- Optimale Konzentration ist 0,7 bis 2 % in allen üblichen Puffersystemen
- GQ-zertifiziert (genetische Qualität), wodurch sichergestellt wird, dass die aus präparativen Gelen gewonnenen Nukleinsäuren für nachfolgende Anwendungen (enzymatische Reaktionen usw.) eingesetzt werden können
- Geringe DNA/RNA-Bindung
- Ausgezeichnete Geltransparenz
- DNase- und RNase-frei
- Geeignet für RNA-Analysen
Spezifikation
Agarose-Gel | |
65,5°C | |
25 g |
100 bp bis >30 kb | |
TopVision | |
Gelelektrophorese |