Learn More
Ark-Plas Products™ Gerade Stecknippel in handelsüblicher Qualität
Entwickelt für zuverlässige Leistung bei einem wirtschaftlichen Preis. Ark-Plas Products™ gerade Schlauchverbinder handelsüblicher Qualität werden aus naturfarbenem Polypropylen mit einer Vielzahl an Anschlussgrößen hergestellt. Varianten zur Verwendung mit Masterflex L/S 15 und 25 Schläuchen oder flexiblen Schläuchen sind verfügbar.
85.00 CHF - 259.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität RoHS-konform, USP-Klasse VI, FDA 21 CFR 177.1520, zertifiziert frei von Folgeerzeugnissen tierischen Ursprungs, DEHP-frei, BPA-frei
Autoklavierbar Autoklavierbar
Material Polypropylen
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -20 °C
Verpackungsmenge 25/Packung
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 6
Produktcode Marke Anschlussgröße Innendurchmesser (metrisch) Gesamtlänge (metrisch) Zur Verwendung mit Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Anschlussgröße Innendurchmesser (metrisch) Gesamtlänge (metrisch) Zur Verwendung mit Preis Menge & Verfügbarkeit  
11801070
Unterlagen ansehen
Ark-Plas Products™
CAC18-PR0
1/16 x 1/16 in.-Anschluss 1.6 mm 19.55 mm Für Masterflex L/S 18, 35, 26 Röhrchen
94.69 CHF
25 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
11771946
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Ark-Plas Products™
CAC30-PR0
1/4 x 1/4 in.-Anschluss 6.4 mm 49.27 mm Für Masterflex I/P 26 Röhrchen, Masterflex L/S 17, 24
259.00 CHF
25 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
11821070
Unterlagen ansehen
Ark-Plas Products™
CAC66-PR0
1/8 x 1/8 in.-Anschluss 3.2 mm 20 mm Für Masterflex L/S 16-Schlauch Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
11731986
Unterlagen ansehen
Ark-Plas Products™
CAC74-PR0
3/16 x 3/16 in.-Anschluss 4.8 mm 29.84 mm Für Masterflex L/S 15, 25 Röhrchen Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
11811070
Unterlagen ansehen
Ark-Plas Products™
CAC15-PR0
3/32 x 3/32 in.-Anschluss 2.3 mm 17.52 mm Für biegsamen Schlauch
124.00 CHF
25 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11721986
Unterlagen ansehen
Ark-Plas Products™
CAC42-PR0
5/32 x 5/32 in.-Anschluss 4 mm 30.22 mm Für biegsamen Schlauch
85.00 CHF
25 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Anschlüsse in handelsüblicher Qualität wurden als kostengünstige Alternative mit erstklassiger Leistung entwickelt
  • Enthält recyceltes Angusskanalmaterial und naturfarbenes Polypropylen
  • Gerade Schlauchverbinder für verschiedene Masterflex Schläuche oder flexible Schläuche
  • Verschiedene Anschlussgrößen von 1.6 bis 6.4 mm erhältlich
  • Widersteht Drücken von bis zu 125 psi ohne Klemme
  • Zertifizierung der handelsüblichen Qualität:
    • RoHS-konform
    • USP Klasse VI
    • FDA 21 CFR 177.1520
    • Frei von Folgeerzeugnissen tierischen Ursprungs
    • Zertifiziert DEHP- und BPA-frei
Spezifikation
Spezifikation
RoHS-konform, USP-Klasse VI, FDA 21 CFR 177.1520, zertifiziert frei von Folgeerzeugnissen tierischen Ursprungs, DEHP-frei, BPA-frei
Polypropylen
25/Packung
Naturfarben
135 °C
Autoklavierbar
-20 °C
Gerade
Bis zu 125 psi
Schlauchverbinder gerade
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ark-Plas Products™ Gerade Stecknippel in handelsüblicher Qualität