Learn More
Invitrogen™ Collibri™ Stranded RNA Library Prep Kit für Illumina™ Systeme
Die Kits sind für Sequenzierungen der nächsten Generation (NGS) auf Illumina-Systemen konzipiert und unterstützen die vollständige Transkriptom-Sequenzierung (Human, Maus, Ratte) und die mRNA-Sequenzierung (kompatibel mit allen Spezies).
Marke:  Invitrogen™ A38994096
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16479123
  • 4250.00 CHF / 96 Stück
Verfügbar ab: 04-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
• Collibri Stranded RNA Library Prep Kit (96 preps). Store at -20°C.
• Collibri Library Cleanup Kit (96 preps). Store at 4°C.
Kit
mRNA
Sequenzierung
96 Reaktionen
Collibri™, Illumina™
96 preps
Trockeneis
Das Produkt enthält die Module A39117096, A39118096, A39114096
Alle
HiSeq X, HiSeq2500, HiSeq3000, HiSeq4000, MiSeq or iSeq, NextSeq 550, NextSeq 1000 und 2000, NovaSeq 6000
Nur Strang-RNA-Bibliotheksvorbereitungskit
cDNA-Bibliotheken
Stranded RNA Library Prep Kit
Transkriptom-Sequenzierung
Adaptor Hybridization, Cleanup, Fragmentation, Indexing, Ligation, PCR Amplification, Reverse Transcription
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Name des Produkts
Invitrogen™ Collibri™ Stranded RNA Library Prep Kit für Illumina™ Systeme > Nur Strang-RNA-Bibliotheksvorbereitungskit, 96 Reaktionen