Learn More
Leitfähigkeitslösung, Oakton™
Verwenden Sie diese Leitfähigkeitslösung für akkurate Ergebnisse im Feld oder Labor. Oakton™ Leitfähigkeitslösungen haben auf ihren Boden KCl-, NaCl- und 442-Umrechnungen für einen einfachen Gebrauch gedruckt.
18.40 CHF - 19.29 CHF
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Cole-Parmer Conductivity Standards |
---|---|
Verpackung | Bottle |
Menge | 500 ml |
pH | 4.7 to 7.8 |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Calibration of Conductivity Instrument |
Produktcode | Marke | Leitfähigkeit | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Leitfähigkeit | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11870120
|
Cole Parmer
00653-23 |
0.023 mS (23 μS) |
19.29 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
11750049
|
Cole Parmer
00653-47 |
0.447 mS (447 μS) |
18.40 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 29-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11754959
|
Cole Parmer
00653-18 |
1.413 mS (1413 μS) |
18.50 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 29-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11765509
|
Cole Parmer
0065315 |
1.5 mS (1500 μS) |
18.95 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 29-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
Verwenden Sie diese Leitfähigkeitslösung für präzise Testergebnisse im Außeneinsatz oder Labor.OaktonTM Leitfähigkeitslösungen haben auf der Flasche aufgedruckte KCl-, NaCl- und 442-Umrechnungen für einfache Handhabung.
- Mit Temperaturkorrekturen, die auf der Flasche aufgedruckt sind
- Zertifizierte Werte, die in den Tabellen aufgeführt sind und auf 25 °C referenziert sind
- Analysenzertifikate separat erhältlich
Spezifikation
Cole-Parmer Conductivity Standards | |
500 ml | |
Calibration of Conductivity Instrument |
Bottle | |
4.7 to 7.8 |