Learn More
Leitfähigkeitslösung, Oakton™
Verwenden Sie diese Leitfähigkeitslösung für akkurate Ergebnisse im Feld oder Labor. Oakton™ Leitfähigkeitslösungen haben auf ihren Boden KCl-, NaCl- und 442-Umrechnungen für einen einfachen Gebrauch gedruckt.
Marke: Cole Parmer 00653-18
17.58 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Verwenden Sie diese Leitfähigkeitslösung für präzise Testergebnisse im Außeneinsatz oder Labor.OaktonTM Leitfähigkeitslösungen haben auf der Flasche aufgedruckte KCl-, NaCl- und 442-Umrechnungen für einfache Handhabung.
- Mit Temperaturkorrekturen, die auf der Flasche aufgedruckt sind
- Zertifizierte Werte, die in den Tabellen aufgeführt sind und auf 25 °C referenziert sind
- Werte für die Leitfähigkeit-TDS-Kalibrierung: ppm NaCl: 702,1, ppm 442: 1000, ppm KCl: 744,7
Spezifikation
Cole-Parmer Leitfähigkeitsstandards | |
500 ml | |
Clear | |
Conductivity Meter | |
100°C (212°F) | |
Calibration of Conductivity Instrument |
Bottle | |
Conductivity Standard | |
Leitfähigkeitsstandards | |
4.7 to 7.8 | |
1.413 mS (1413 μS) | |
Soluble |
Sicherheit und Handhabung
- EUH210-Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30