Learn More
Leitfähigkeitslösung, Oakton™
Verwenden Sie diese Leitfähigkeitslösung für akkurate Ergebnisse im Feld oder Labor. Oakton™ Leitfähigkeitslösungen haben auf ihren Boden KCl-, NaCl- und 442-Umrechnungen für einen einfachen Gebrauch gedruckt.
Marke:  Cole Parmer 0065315
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11765509
  • 18.95 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 30-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Verwenden Sie diese Leitfähigkeitslösung für präzise Testergebnisse im Außeneinsatz oder Labor.OaktonTM Leitfähigkeitslösungen haben auf der Flasche aufgedruckte KCl-, NaCl- und 442-Umrechnungen für einfache Handhabung.
  • Mit Temperaturkorrekturen, die auf der Flasche aufgedruckt sind
  • Zertifizierte Werte, die in den Tabellen aufgeführt sind und auf 25 °C referenziert sind
  • Werte für die Leitfähigkeit-TDS-Kalibrierung: ppm NaCl: 737,1, ppm 442: 1.050, ppm KCl: 757,1
Spezifikation
Spezifikation
Cole-Parmer Leitfähigkeitsstandards
500 ml
Clear
Conductivity Meter
100°C (212°F)
Calibration of Conductivity Instrument
Bottle
Conductivity Standard
Leitfähigkeitsstandards
4.7 to 7.8
1.5 mS (1500 μS)
Soluble
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Gefahrenhinweis
  • EUH210-Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Leitfähigkeitslösung, Oakton™ > ppm NaCl: 737.1, ppm 442: 1050, ppm KCl: 757.1