Learn More
behr Labor-Technik™ CSB-Aufschlusseinheit
Gleichzeitiger Aufschluss von bis zu 8/12 COD-Proben nach der EPA-,ISO- oder DIN-Methode. Das Behr Labor Technik™ COD-Aufschlusssystem ist ein Arbeitsplatz mit allen notwendigen Komponenten zum COD-Probenaufschluss.
12655.00 CHF - 14830.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | COD-Aufschlussgerät |
---|---|
Enthält | Zeit/Temperaturregelung, Heizblock, Halterahmen, Kühlbad, Probengefäße, luftgekühlte Kondensatoren, Kondensatorständer |
Produktcode | Marke | Anzahl Plätze | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Anzahl Plätze | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10074130
|
behr Labor-Technik™
B00218405 |
8 |
12655.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 29-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10772001
|
behr Labor-Technik™
B00218406 |
12 |
14830.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Die Anlage setzt sich aus den folgenden Komponenten zusammen:
- TRS 200 mikroprozessorgesteuerter Zeit-/Temperaturregler mit CSB-Programm
- Präzisionsheizblock CSB/E für RG2-Gefäße
- Halterahmen E/B für RG2-Probengefäße
- Kühlbad KW/N mit Befestigung für E/B-Rahmen
- Probengefäße RG2
- Luftgekühlte Kondensatoren LK 1
- Kondensatorständer LS für LK-Kondensatoren
Spezifikation
COD-Aufschlussgerät | |
Zeit/Temperaturregelung, Heizblock, Halterahmen, Kühlbad, Probengefäße, luftgekühlte Kondensatoren, Kondensatorständer |