Learn More
Kobaltpulver, 1.6 Mikrometer, 99.8 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11365958
Zum Warenkorb hinzufügen
Kobaltpulver, 1.6 Mikrometer, 99.8 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11365958
10 g
Click to view available options
Menge:
10 g
100 g
500 g
Artikelnummer. 11365958
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 010455.09
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-48-4
Summenformel Co
Molekulargewicht (g/mol) 58.93
MDL-Nummer MFCD00010935
InChI-Schlüssel GUTLYIVDDKVIGB-UHFFFAOYSA-N
Synonym kobalt, cobalto, moncation, co1+, cobaltum, powder, cobalt, ion co1+, hydrido, atom, hydride
PubChem CID 104730
ChEBI CHEBI:27638
IUPAC-Name Kobalt
SMILES [Co]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cobalt powder
Farbe Schwarz
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
UN-Nummer UN3089
Menge 10 g
Reinheit (%) 98.8%
Geruch Geruchsneutral
Partikelgröße 1.6 Micron
Form Pulver
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerQ05K036 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2024 Catalog Number010455.22,010455.36,010455.09
ChargennummerT19I013 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/07/2022 Catalog Number010455.22,010455.36,010455.09
ChargennummerN07I069 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number010455.22,010455.36,010455.09
ChargennummerY16H003 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number010455.22,010455.36,010455.09
ChargennummerJ11Y006 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number010455.22,010455.36,010455.09
Name des Produkts
Kobaltpulver, 1.6 Mikrometer, 99.8 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >