Learn More
Kobalt-Nanopulver, APS 25 bis 30 nm, 99.8 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15457185
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Kobalt-Nanopulver, APS 25 bis 30 nm, 99.8 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15457185
5 g, 5 Gramm
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15457185
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 046347.06
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 7440-48-4 | Co | 58.93 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-48-4
Summenformel Co
Molekulargewicht (g/mol) 58.93
MDL-Nummer MFCD00010935
InChI-Schlüssel GUTLYIVDDKVIGB-UHFFFAOYSA-N
Synonym kobalt, cobalto, moncation, co1+, cobaltum, powder, cobalt, ion co1+, hydrido, atom, hydride
PubChem CID 104730
ChEBI CHEBI:27638
IUPAC-Name Kobalt
SMILES [Co]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cobalt nanopowder
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
UN-Nummer UN3089
Menge 5 g
Reinheit (%) 99.8%
Geruch Geruchsneutral
Partikelgröße APS 25 to 30nm, Co3O4 layer ≈2nm
Form Pulver
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerZ06I031 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/01/2023 Catalog Number046347.06,046347.14
ChargennummerM13I019 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number046347.06,046347.14
ChargennummerP27A041 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog Number046347.06,046347.14
ChargennummerP11F046 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog Number046347.06,046347.14
ChargennummerI18Z005 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog Number046347.06,046347.14
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cobalt nanopowder
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Entzündbarer Feststoff Kategorie 1
  • Keimzellmutagenität Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H228-Entzündbarer Feststoff.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
  • H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
  • H360F-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Cobalt nanopowder
Name des Produkts
Kobalt-Nanopulver, APS 25 bis 30 nm, 99.8 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >