Learn More
Kobaltstücke, >99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11335958
Zum Warenkorb hinzufügen
Kobaltstücke, >99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11335958
100 g
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2 kg
Artikelnummer. 11335958
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 010454.22
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-48-4
Summenformel Co
Molekulargewicht (g/mol) 58.93
MDL-Nummer MFCD00010935
InChI-Schlüssel GUTLYIVDDKVIGB-UHFFFAOYSA-N
Synonym kobalt, cobalto, moncation, co1+, cobaltum, powder, cobalt, ion co1+, hydrido, atom, hydride
PubChem CID 104730
ChEBI CHEBI:27638
IUPAC-Name Kobalt
SMILES [Co]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cobalt
Farbe Grau
Aussehen Gray pieces
Prozentgehaltsbereich 99.9+% (Metals basis)
Menge 100 g
Geruch Geruchsneutral
Dampfdruck 0.0000001 hPa
Form Stückchen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10251341 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/08/2024 Catalog Number010454.22,010454.A3,010454.36
ChargennummerQ09K006 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/04/2024 Catalog Number010454.22,010454.A3,010454.36
ChargennummerQ09K007 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/04/2024 Catalog Number010454.22,010454.A3,010454.36
ChargennummerR17I036 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/08/2022 Catalog Number010454.22,010454.A3,010454.36
ChargennummerR28G067 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number010454.22,010454.A3,010454.36
Name des Produkts
Kobaltstücke, >99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >