Learn More
3M™ Grobes rutschhemmendes Klebeband
Coarse Anti-Slip Tape
825.00 CHF - 835.00 CHF
Spezifikation
Farbe | Schwarz |
---|---|
Länge (metrisch) | 20 m |
Verpackungsmenge | 1/Karton |
Produktcode | Marke | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
17277780
|
3M™
7000145701 |
25 mm |
830.00 CHF
24 Rollen |
Verfügbar ab: 16-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17287780
|
3M™
7000145702 |
50 mm |
825.00 CHF
12 Rollen |
Verfügbar ab: 16-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17297780
|
3M™
7000145703 |
100 mm |
835.00 CHF
6 Rollen |
Verfügbar ab: 16-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Anti-slip tape for extreme and heavy traffic areas
- Extra-large abrasive particles resist clogging in muddy or oily conditions
- Can be painted without losing friction properties
- Suitable for use on agriculture and forestry equipment, road building, civil engineering, lorries, tractors, construction vehicles, cranes and building equipment
- High performance adhesive
Spezifikation
Schwarz | |
20 m | |
1/Karton |