Learn More
Thermo Scientific™ Heratherm™ Advanced Protocol Security Trockenschränke
Effektiver Schutz für Ihre Proben mit diesen Trockenschränken durch zusätzliche Sicherheitsfunktionen für Anwendungen, bei denen Prozesszuverlässigkeit und Sicherheit unerlässlich sind.
Marke: Thermo Scientific™ 51028147
Lernen Sie weitere Varianten dieses
Beschreibung
Effektiver Schutz für Ihre Proben mit Thermo Scientific™ Heratherm™ Advanced Protocol Security Trockenschränken durch zusätzliche Sicherheitsfunktionen für Anwendungen, bei denen Prozesszuverlässigkeit und Sicherheit unerlässlich sind. Ein standardmäßiger Übertemperaturalarm und ein zusätzlicher Untertemperaturalarm sorgen dafür, dass die Proben immer richtig temperiert werden. Ein Türschloss verhindert die Störung oder Manipulation von Proben, und ein Türalarm benachrichtigt den Anwender, wenn die Tür versehentlich offen gelassen wird. Entscheiden Sie sich für ein Edelstahlgehäuse für anspruchsvolle pharmazeutische und klinische Anwendungen.
Heratherm Advanced Protocol Security Trockenschränke werden als Modelle mit natürlicher Konvektion und Modelle mit mechanischer Konvektion angeboten. Geräte mit natürlicher Konvektion schützen empfindliche Proben und bieten dabei eine Temperaturgleichförmigkeit von ±2,5 °C oder besser und eine Temperaturstabilität von mindestens ±0,3 °C bei 150 °C. Modelle mit mechanischer Konvektion bieten eine Temperaturgleichförmigkeit von ±1,5 °C oder besser mit einer Temperaturstabilität von mindestens ±0,2 °C bei 150 °C.
- Breiter Temperaturbereich — bis zu 330 °C
- Optionaler Probensensor für eine genaue Anzeige der Probentemperatur auf dem Display
- Automatische Trocknungsfunktion deaktiviert die Wärmezufuhr, wenn die Proben trocken sind, und spart somit Energie (Hinweis: Zur Nutzung dieser Funktion ist ein optionaler Probensensor erforderlich.)
- Modelle mit mechanischer Konvektion: Einstellbare Lüftergeschwindigkeit bietet Flexibilität bei der Anwendung
- Moderne digitale Zeitschaltuhr für tägliche oder wöchentliche Ein/Aus-Zyklen
- Der Innenraum aus Edelstahl ist leicht zu reinigen und korrosionsbeständig (Stahlqualität AISI 304)
- Programmierbarer Regler für Temperaturrampen und -rasten
- Speicherung von bis zu 10 Programmen mit jeweils 10 separaten Schritten
- Elektronisch gesteuerte Lüfterdrehzahl und Frischluftklappe sind integrierbar
- Programme können automatisch wiederholt werden
- Anschluss für das Einführen von Sensoren für unabhängige Datenüberwachung
- Einfache Kalibrierroutine für langfristige Temperaturgenauigkeit
- Zusatzfunktion für schnelles Erwärmen — der Trockenschrank muss nicht rund um die Uhr in Betrieb sein
Bestellinformationen:
Die Verfügbarkeit dieses Artikels ist landesspezifisch.
Spezifikation
Programmierbare Mikroprozessorsteuerung mit Vakuumfluoreszenz-Display | |
50°bis 330 °C | |
Beschichteter Stahl | |
Länderspezifisch | |
wöchentlich/Echtzeit/Stunde | |
29,1 x 25,2 x 36,2 in. (73,8 x 64 x 92 cm) | |
73,8 cm | |
17.2 Zoll | |
43,8 cm | |
26,8 in. | |
68 cm | |
56,4 cm | |
230 V | |
13,5 A |
168 L | |
Schwerkraftkonvektion | |
2 geliefert/19 max. | |
±0,3 °C | |
22,2 x 17,2 x 26,8 in. (56,4 x 43,8 x 68 cm) | |
29,1 in. | |
25,2 in. | |
64 cm | |
36,2 in. | |
92 cm | |
22,2 in. | |
230 V, 50/60 Hz | |
3100 w | |
50/60 Hz |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.