Learn More
Masterflex™ MasterFlex™ Easy-Load 3 Mehrkanal-Pumpenkopf, Polypropylengehäuse
Pumpenkopf ohne Werkzeuge oder Befestigungsteile montierbar. Der Cole-Parmer™ Masterflex™ L/S™ Easy-Load3-Kopf für Hochleistungsschläuche bietet die automatische Konfiguration und Umschaltung der Schlauchhaltegeschwindigkeiten.
Marke: Masterflex™ 77800-62
432.48 CHF gültig bis 2025-05-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24096" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Durchflussbereich: 1.7 bis 2900 ml/min abhängig von den U/min des Antriebs und Schlauchgröße
- Alle sechs Präzisionsschläuche passen auf jeden Pumpenkopf für Präzisionspumpenschläuche: L/S 15, L/S 24, L/S 35 und L/S 36
- Durch die Drehverschluss-Montagefunktion lassen sich die Köpfe innerhalb von Sekunden montieren und stapeln.
- Die mitgelieferte Montageplatte adaptiert Easy-Load 3 auf L/S-Antriebe
- Ein Sperrhaken sichert den Pumpenkopf während des Betriebs in beiden Richtungen
- Polypropylen-Gehäuse (PP) mit CRS- oder SS-Rotor
- Der CRS Rotor ist wirtschaftlicher, während das Modell SS eine höhere Haltbarkeit und chemische Beständigkeit bietet
Spezifikation
12.1 H x 8.8 B x 7.8 T (cm) | |
Für Mehrkanal-Anwendungen | |
3 | |
7.8 cm | |
8.8 cm | |
Kaltgewalzter Stahl | |
Easy-Load 3 Pumpenkopf | |
1 bis 600 U/min |
1.7 bis 2900 ml/min | |
Mehrere | |
Feststehend/befestigt | |
12.1 cm | |
Je 1 | |
High performance-Schläuche | |
Edelstahl | |
Polypropylen |