Learn More
Brady™ BradyPrinter i7100 - EU mit Abziehfunktion und Applikator für Ampullen- und Röhrchenetiketten
Der BradyPrinter i7100 Thermotransfer-Tischdrucker für die Industrie ist ideal für Kunden geeignet, die zuverlässig hohe Volumen drucken müssen.
Marke: Brady™ 307652
6284.25 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24308" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Der industrielle BradyPrinter i7100 Thermotransfer-Tischdrucker ist ideal für Kunden, die zuverlässige Drucke in hohen Volumen benötigen.
- Automatisieren Sie die Kennzeichnung von Fläschchen und Röhrchen mit der Fläschchen-Etikettiervorrichtung, die in weniger als 2 Sekunden Etiketten druckt und auf Fläschchen und Röhrchen anbringt.
- Dieser Drucker wird mit einer kostenlosen Brady WorkStation Basic Design Software Suite geliefert, mit der Sie sofort mit dem Design professioneller Etiketten beginnen können.
Spezifikation
Farbiger Touchscreen | |
252,00 mm | |
520,00 mm | |
Monochrom | |
150,00 mm/s | |
Netzteil |
Thermotransfer | |
288,00 mm | |
520,00 x 252,00 x 288,00 mm | |
Das Peel-and-Present-Modul ist vorinstalliert. Im Lieferumfang enthalten sind ein Fläschchen-Etikettenapplikator, ein EU-Netzkabel, eine Brady Workstation Basic Suite, 2 leere Farbbandkerne, ein USB-Kabel, eine Produkt-CD mit dem Treiber, das Benutzerhandbuch in Sprachen, das Konfigurations-/Einstellungshandbuch in Englisch und ein gedrucktes Benutzerhandbuch in Englisch. | |
300 dpi | |
I7100-300-P-EU-VLA |