Learn More
Electrothermal™ CMUV Serie geregelte Heizhauben für große Volumina
Bietet die Vorteile der CMU Heizhaube, aber für sehr große 60 °C-Erlenmeyerkolben, birnenförmige und Rundkolben. Elektrothermal™ CMUV Serie geregelte Heizhauben für große Volumen nehmen Erlenmeyerkolben durch eine V-förmig konstruierte Bodenöffnung auf.
Marke:  Electrothermal™ 36013-18
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 13437629
  • 3575.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 26-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Bietet die Vorteile der CMU Heizhaube, aber für sehr große 60 °C-Erlenmeyerkolben, birnenförmige und Rundkolben.Elektrothermal™ CMUV Serie geregelte Heizhauben für große Volumen nehmen Erlenmeyerkolben durch eine V-förmig konstruierte Bodenöffnung auf.
  • Die eingebauten Steuerungen und Heizelemente werden über einen integrierten Simmerstat Halbleiter-Energieregler gesteuert.
  • Die untere Öffnung bietet Platz für 60°-Trichter mit verschiedenen Durchmessern
  • Eignet sich auch für Rundkolben und birnenförmige Kolben mit großem Fassungsvermögen
  • Großes Fassungsvermögen zwischen 10 Litern bis 22 Litern
  • Die vollständige Steuerung der Heizung erfolgt über 3 separate Stromkreise, die eine unabhängige Erwärmung der Kolben von oben, in der Mitte und von unten ermöglichen, die jeweils mit einem eigenen Drehschalter gesteuert werden
  • Das spiralförmige Heizelement, das in einer wärmeisolierten Kartusche eingehängt ist, bietet maximale Wärmeübertragung und Unterstützung
  • Auswechselbare isolierte Heizelemente
  • Maximale Elementtemperatur 450 °C
  • Integrierter Energieregler
  • Anzeigelampen für Strom- und Heizungsbetrieb
  • Leicht zu reinigendes, pulverbeschichtetes Aluminiumgehäuse
  • “Cool-to-touch”-Außengehäuse, das sich stets kühl anfühlt
  • Rutschfeste Füße und 3 Klammern für Stützstangenhalterungen
  • Stützstangen sind nicht im Lieferumfang enthalten
Spezifikation
Spezifikation
Enthalten
485 x 485 x 300 mm
Regler
2000 W
450 °C
12 l
230 V
3 getrennte Stromkreise
6 kg
50/60 Hz
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Electrothermal™ CMUV Serie geregelte Heizhauben für große Volumina >