Learn More
Electrothermal™ CMUV Serie geregelte Heizhauben für große Volumina
Bietet die Vorteile der CMU Heizhaube, aber für sehr große 60 °C-Erlenmeyerkolben, birnenförmige und Rundkolben. Elektrothermal™ CMUV Serie geregelte Heizhauben für große Volumen nehmen Erlenmeyerkolben durch eine V-förmig konstruierte Bodenöffnung auf.
3535.00 CHF - 3620.00 CHF
Spezifikation
Regler Enthalten
Abmessungen (L x B x H) 485 x 485 x 300 mm
Spannung 230 V
Anschlüsse 3 getrennte Stromkreise
Temperatur (metrisch) 450 °C
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Wirkleistung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Wirkleistung Preis Menge & Verfügbarkeit  
12765965
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Electrothermal™
36013-16
10 l 2000 W
3620.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 04-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
13437629
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Electrothermal™
36013-18
12 l 2000 W
3575.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 04-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
12980161
Unterlagen ansehen
Electrothermal™
36013-22
22 l 3000 W
3535.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 13-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Bietet die Vorteile der CMU Heizhaube, aber für sehr große 60 °C-Erlenmeyerkolben, birnenförmige und Rundkolben.Elektrothermal™ CMUV Serie geregelte Heizhauben für große Volumen nehmen Erlenmeyerkolben durch eine V-förmig konstruierte Bodenöffnung auf.
  • Die eingebauten Steuerungen und Heizelemente werden über einen integrierten Simmerstat Halbleiter-Energieregler gesteuert.
  • Die untere Öffnung bietet Platz für 60°-Trichter mit verschiedenen Durchmessern
  • Eignet sich auch für Rundkolben und birnenförmige Kolben mit großem Fassungsvermögen
  • Großes Fassungsvermögen zwischen 10 Litern bis 22 Litern
  • Die vollständige Steuerung der Heizung erfolgt über 3 separate Stromkreise, die eine unabhängige Erwärmung der Kolben von oben, in der Mitte und von unten ermöglichen, die jeweils mit einem eigenen Drehschalter gesteuert werden
  • Das spiralförmige Heizelement, das in einer wärmeisolierten Kartusche eingehängt ist, bietet maximale Wärmeübertragung und Unterstützung
  • Auswechselbare isolierte Heizelemente
  • Maximale Elementtemperatur 450 °C
  • Integrierter Energieregler
  • Anzeigelampen für Strom- und Heizungsbetrieb
  • Leicht zu reinigendes, pulverbeschichtetes Aluminiumgehäuse
  • “Cool-to-touch”-Außengehäuse, das sich stets kühl anfühlt
  • Rutschfeste Füße und 3 Klammern für Stützstangenhalterungen
  • Stützstangen sind nicht im Lieferumfang enthalten
Spezifikation
Spezifikation
Enthalten
230 V
450 °C
485 x 485 x 300 mm
3 getrennte Stromkreise
50/60 Hz
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Electrothermal™ CMUV Serie geregelte Heizhauben für große Volumina