Learn More
Thermo Scientific™ Eutech™ PC 2700 Multiparameter-Messgerät
Messen Sie mehrere Parameter auf kostengünstige und bequeme Weise mit nur einem Eutech™ Multiparameter-Messgerät.
Marke:  Thermo Scientific™ 01X543906
1757.75 CHF gültig bis 2025-07-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24135" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11523865
  • 1919.55 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
RS232
pH, Leitfähigkeit, Conductivity
-2,000 bis 20,000
0 bis 80 ppt
0,1, 0,01, 0,001
Eutech PC 2700 Messgerät mit pH-Elektrode (ECFG73711B), Leitfähigkeitselektrode (CONSEN921D), ATC-Sonde (PH5TEMB1P), integriertem Elektrodenhalter und 1/24 VAC-Adapter, RS232 Kabel und pH-Elektrodennachfülllösung
0,050 µS bis 500 mS
2 Ω bis 20 mΩ
0,01 ppm, 0,1 ppm, 0,001 ppt, 0,01 ppt, 0,1 ppt
0 °C bis 100 °C
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Eutech™ PC 2700 Multiparameter-Messgerät >