Learn More
Thermo Scientific™ Adapter für TX-150 Ausschwingrotoren
Verschiedene Röhrchenadapter
Marke: Thermo Scientific™ 75005743
414.67 CHF gültig bis 2025-07-04
Benutzen Sie den Promotions-Code "24147" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Verschiedene Röhrchenadapter
Spezifikation
Rotoradapter | |
1,5/2 ml | |
65 mm | |
1,5/2 ml |
Mikroröhrchen | |
11 mm | |
Becher, 50 ml, konisch, für TX-150 Rotor |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Das akademische Best Buy Book 2025
Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen KundenAktionscode: 25081Gültig bis zum: 2025-12-31
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 85%