Learn More
Thermo Scientific™ Nicht sterile Immuno 96-Well-Platten mit durchsichtigem flachem Boden
Sie können aus vier Bindungsoberflächen und drei Well-Formen für zuverlässige und reproduzierbare Ergebnisse bei kolorimetrischen Assays auswählen.
135.95 CHF - 673.07 CHF
Spezifikation
Format | Standard |
---|---|
Nachweisverfahren | Kolorimetrisch |
Array | 8 x 12 |
Farbe | Durchsichtig |
Produkttyp | Mikrotiterplatte |
Benachrichtigungen:
Jede Charge ist funktional auf IgG-Bindung getestet.
Produktcode | Marke | Oberflächenbehandlung | Zertifiziert | Arbeitsvolumen (metrisch) | Barcode | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Oberflächenbehandlung | Zertifiziert | Arbeitsvolumen (metrisch) | Barcode | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
10547915
![]() |
Thermo Scientific™
3355 |
Immulon 1 B | No | 230 μl | Kein Barcode |
135.95 CHF
50 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10795026
![]() |
Thermo Scientific™
3455 |
Immulon 2 HB | No | 280 μl | Kein Barcode |
195.00 CHF
50 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||
10468075
![]() |
Thermo Scientific™
3855 |
Immulon 4 HBX | No | 280 μl | Kein Barcode |
338.45 CHF
50 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||
10394751
![]() ![]() |
Thermo Scientific™
439454 |
MaxiSorp | Ja | 350 μl | Kein Barcode |
521.00 CHF
60 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||
10547781
![]() ![]() |
Thermo Scientific™
442404 |
MaxiSorp | No | 350 μl | Kein Barcode |
394.00 CHF
60 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||
10498802
|
Thermo Scientific™
456529 |
Polystyrol | No | 350 μl | Kein Barcode |
398.33 CHF
180 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10294401
![]() |
Thermo Scientific™
456537 |
MaxiSorp | Ja | 350 μl | Kein Barcode |
601.00 CHF
180 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||
10264451
![]() |
Thermo Scientific™
460984 |
MaxiSorp | Ja | 350 μl | Inklusive Barcode |
673.07 CHF
180 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10275411
|
Thermo Scientific™
467320 |
MediSorp | Ja | 350 μl | Kein Barcode |
313.00 CHF
60 Stück |
Verfügbar ab: 19-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10565131
|
Thermo Scientific™
467340 |
MultiSorp | No | 350 μl | Kein Barcode |
199.64 CHF
60 Stück |
Verfügbar ab: 26-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10449672
![]() ![]() |
Thermo Scientific™
475094 |
Polystyrol | No | 350 μl | Kein Barcode |
226.00 CHF
60 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||
10190825
![]() |
Thermo Scientific™
9502227 |
Universalbindung (UB) | No | 330 μl | Kein Barcode |
158.76 CHF
50 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10130665
![]() |
Thermo Scientific™
95029330 |
Enhanced Binding | Ja | 330 μl | Kein Barcode |
211.05 CHF
50 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
Auswahl aus vier Bindungsoberflächen zur Gewährleistung zuverlässiger und reproduzierbarer Ergebnisse bei kolorimetrischen Assays mit Thermo Scientific™ nicht sterilen Immuno 96-Well-Platten mit durchsichtigem flachem Boden. Zu diesem Sortiment gehören Thermo Scientific™ Nunc™, Immulon™ und Microtiter™ durchsichtige Platten, die sich ideal für quantitative und qualitative Festphasen-Immunassays eignen.
Feste 96 Well-Platten:
- Transparentes Polystyrol
- Auswahl zwischen vier Oberflächen für optimale Bindung
- Alphanumerisch beschriftete Zeilen und Spalten
Oberflächen:
- Thermo Scientific™ PolySorp™, Immulon™ 1B und Universal Binding (UB) dienen zur Adsorption hydrophober Moleküle.
- Thermo Scientific™ Medisorp™ und Immulon 2HB sind leicht hydrophil und binden eine breite Palette an Biomolekülen.
- Thermo Scientific™ MaxiSorp™, Immulon 4 HBX und Enhanced Binding (EB) sind hydrophil und hervorragend für Antikörper-Sandwich-Assays geeignet.
- Thermo Scientific™ MultiSorp™ ist hochgradig hydrophil und eignet sich gut für Glykane und wasserlösliche Proteine.
Bestellinformationen:
Beachten Sie, dass die Verfügbarkeit landesabhängig ist. 467320, 456537, 460984 und 439454 mit Zertifikat.
Gewährleistung: 90 Tage
Spezifikation
Standard | |
8 x 12 | |
Mikrotiterplatte | |
96 | |
Keine |
Kolorimetrisch | |
Durchsichtig | |
Polystyrol | |
Unsteril |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche Einschränkungen für den Käufer, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu verwenden, gelten nicht für Produkte auf mit dieser Aussage verbundenen Webseiten.