Learn More
Thermo Scientific™ Nicht sterile Immuno 96-Well-Platten mit durchsichtigem flachem Boden
Sie können aus vier Bindungsoberflächen und drei Well-Formen für zuverlässige und reproduzierbare Ergebnisse bei kolorimetrischen Assays auswählen.
Marke: Thermo Scientific™ 467320
197.65 CHF gültig bis 2025-08-24
Benutzen Sie den Promotions-Code "24140" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Jede Charge ist funktional auf IgG-Bindung getestet.
Beschreibung
Auswahl aus vier Bindungsoberflächen zur Gewährleistung zuverlässiger und reproduzierbarer Ergebnisse bei kolorimetrischen Assays mit Thermo Scientific™ nicht sterilen Immuno 96-Well-Platten mit durchsichtigem flachem Boden. Zu diesem Sortiment gehören Thermo Scientific™ Nunc™, Immulon™ und Microtiter™ durchsichtige Platten, die sich ideal für quantitative und qualitative Festphasen-Immunassays eignen.
Feste 96-Well-Platten:
- Transparentes Polystyrol
- Auswahl zwischen vier Oberflächen für optimale Bindung
- Alphanumerisch beschriftete Zeilen und Spalten
Oberflächen:
- Thermo Scientific PolySorp, Immulon 1B und Universalbindung (UB) dienen zur Adsorption hydrophober Moleküle.
- Thermo Scientific Medisorp und Immulon 2HB sind leicht hydrophil und binden eine breite Palette an Biomolekülen.
- Thermo Scientific MaxiSorp, Immulon 4 HBX und Enhanced Binding (EB) sind hydrophil und hervorragend für Antikörper-Sandwich-Assays geeignet.
- Thermo Scientific MultiSorp ist hochgradig hydrophil und eignet sich gut für Glykane und wasserlösliche Proteine.
Bestellinformationen:
Beachten Sie, dass die Verfügbarkeit landesabhängig ist. 467320, 456537, 460984 und 439454 werden mit Zertifikat geliefert
Spezifikation
Kein Barcode | |
Ja | |
Ohne Deckel | |
8 x 12 | |
Transparent | |
Polystyrol | |
96 | |
Unsteril | |
Flacher Boden (F-Well) | |
5 | |
60/Karton |
Leicht hydrophil | |
Standard | |
Kolorimetrisch | |
60 Kartons | |
Mikrotiterplatte | |
400 μl | |
350 μl | |
MediSorp | |
60 | |
Keine | |
Proteine |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
185214 | Konformitätsbescheinigung | 26/02/2025 | 467320 |
172774 | Konformitätsbescheinigung | 03/12/2024 | 467320 |
182737 | Konformitätsbescheinigung | 03/12/2024 | 467320 |
169705 | Konformitätsbescheinigung | 03/12/2024 | 467320 |
179095 | Konformitätsbescheinigung | 03/12/2024 | 467320 |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche Einschränkungen für den Käufer, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu verwenden, gelten nicht für Produkte auf mit dieser Aussage verbundenen Webseiten.