Learn More
Thermo Scientific™ Nicht sterile Immuno 96-Well-Platten mit durchsichtigem flachem Boden
GREENER_CHOICE
Sie können aus vier Bindungsoberflächen und drei Well-Formen für zuverlässige und reproduzierbare Ergebnisse bei kolorimetrischen Assays auswählen.
Marke:  Thermo Scientific™ 3355
108.76 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10547915
  • 143.00 CHF / 50 Stück
Sichern Sie Ihren Fortschritt
Aktionscode 24108 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Jede Charge ist funktional auf IgG-Bindung getestet.
Beschreibung
Beschreibung
Auswahl aus vier Bindungsoberflächen zur Gewährleistung zuverlässiger und reproduzierbarer Ergebnisse bei kolorimetrischen Assays mit Thermo Scientific™ nicht sterilen Immuno 96-Well-Platten mit durchsichtigem flachem Boden. Zu diesem Sortiment gehören Thermo Scientific™ Nunc™, Immulon™ und Microtiter™ durchsichtige Platten, die sich ideal für quantitative und qualitative Festphasen-Immunassays eignen.
Feste 96-Well-Platten:
  • Transparentes Polystyrol
  • Auswahl zwischen vier Oberflächen für optimale Bindung
  • Alphanumerisch beschriftete Zeilen und Spalten
Oberflächen:
  • Thermo Scientific PolySorp, Immulon 1B und Universalbindung (UB) dienen zur Adsorption hydrophober Moleküle.
  • Thermo Scientific Medisorp und Immulon 2HB sind leicht hydrophil und binden eine breite Palette an Biomolekülen.
  • Thermo Scientific MaxiSorp, Immulon 4 HBX und Enhanced Binding (EB) sind hydrophil und hervorragend für Antikörper-Sandwich-Assays geeignet.
  • Thermo Scientific MultiSorp ist hochgradig hydrophil und eignet sich gut für Glykane und wasserlösliche Proteine.
Bestellinformationen:
Beachten Sie, dass die Verfügbarkeit landesabhängig ist. 467320, 456537, 460984 und 439454 werden mit Zertifikat geliefert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Kein Barcode
Standard
8 x 12
Hydrophob
Mikrotiterplatte
330 μl
230 μl
Immulon 1 B
50
Keine
No
Kolorimetrisch
50 Kartons
Durchsichtig
Polystyrol
96
Unsteril
Runder Boden (U-Well)
10
Lipide
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nicht sterile Immuno 96-Well-Platten mit durchsichtigem flachem Boden > Immulon, flacher Boden, 1 B, hoher Außenrand, 330 μl
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche Einschränkungen für den Käufer, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu verwenden, gelten nicht für Produkte auf mit dieser Aussage verbundenen Webseiten.