Learn More
Thermo Scientific™ Nicht sterile 384-Well-Platten für die Immunologie mit flachem Boden, durchsichtig, MaxiSorp
Führen Sie kolormetrische Assays mit zuverlässigen und reproduzierbaren Ergebnissen durch, und verwenden Sie diese durchsichtigen, nicht sterilen 384-Well-Mikrotiterplatten mit flachem Boden, die mit einer Auswahl an Oberflächen angeboten werden.
413.00 CHF - 702.00 CHF
Spezifikation
Barcode | Kein Barcode |
---|---|
Bindungseigenschaft | Hydrophil |
Format | Standard |
Nachweisverfahren | Kolorimetrisch |
Array | 16 x 24 |
Benachrichtigungen:
Jede Charge ist funktional auf IgG-Bindung getestet.
Produktcode | Marke | Oberflächenbehandlung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Oberflächenbehandlung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10192781
![]() ![]() |
Thermo Scientific™
464718 |
MaxiSorp |
702.00 CHF
30 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
10098994
![]() |
Thermo Scientific™
8755 |
Immulon 4 HBX | N/A | |||||||
Description
Die transparenten, nicht sterilen Thermo Scientific™ Immuno 384-Well-Mikrotiterplatten mit flachem Boden, für die eine Auswahl an verschiedenen Oberflächen für eine optimale Bindung erhältlich ist, eignen sich zur Durchführung von kolorimetrischen Assays mit zuverlässigen und reproduzierbaren Ergebnissen. Inklusive Thermo Scientific™ Nunc™, Immulon™ und transparente Mikrotiter™ Platten, die hervorragend für quantitative und qualitative Festphasen-Immunoassays geeignet sind.
Feste 384-Well-Feststoffplatten:
- Transparentes Polystyrol
- Auswahl an verschiedenen Oberflächen für optimale Bindung
- Alphanumerisch beschriftete Zeilen und Spalten
Oberflächen:
- Thermo Scientific™ PolySorp™, Immulon™ 1B und Universal Binding (UB) dienen zur Adsorption hydrophober Moleküle.
- Thermo Scientific™ Medisorp™ und Immulon 2HB sind leicht hydrophil und binden eine breite Palette an Biomolekülen.
- Thermo Scientific™ MaxiSorp™, Immulon 4HBX und Enhanced Binding (EB) sind hydrophil und hervorragend für Antikörper-Sandwich-Assays geeignet.
Bestellinformationen:
Beachten Sie, dass die Verfügbarkeit landesabhängig ist.
Garantie: 90 Tage
Specifications
Kein Barcode | |
Standard | |
16 x 24 | |
Mikrotiterplatte | |
384 | |
Unsteril | |
Keine |
Hydrophil | |
Kolorimetrisch | |
Transparent | |
Polystyrol | |
100 μl | |
10 | |
Antikörper (Glykoproteine) |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.