Learn More
Thermo Scientific™ Nicht sterile 384-Well-Platten für die Immunologie mit flachem Boden, durchsichtig, MaxiSorp
GREENER_CHOICE
Führen Sie kolormetrische Assays mit zuverlässigen und reproduzierbaren Ergebnissen durch, und verwenden Sie diese durchsichtigen, nicht sterilen 384-Well-Mikrotiterplatten mit flachem Boden, die mit einer Auswahl an Oberflächen angeboten werden.
Marke:  Thermo Scientific™ 8755
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10098994
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Benachrichtigungen:
Jede Charge ist funktional auf IgG-Bindung getestet.
Beschreibung
Beschreibung
Die transparenten, nicht sterilen Thermo Scientific™ Immuno Nonsterile 384-Well-Mikrotiterplatten mit flachem Boden, für die eine Auswahl an verschiedenen Oberflächen für eine optimale Bindung erhältlich ist, eignen sich zur Durchführung von kolorimetrischen Assays mit zuverlässigen und reproduzierbaren Ergebnissen. Inklusive Thermo Scientific™ Nunc™, Immulon™ und transparente Mikrotiter™ Platten, die hervorragend für quantitative und qualitative Festphasen-Immunoassays geeignet sind.
Feste 384-Well-Platten:
  • Transparentes Polystyrol
  • Auswahl an verschiedenen Oberflächen für optimale Bindung
  • Alphanumerisch beschriftete Zeilen und Spalten
Oberflächen:
  • Thermo Scientific PolySorp, Immulon 1B und Universalbindung (UB) dienen zur Adsorption hydrophober Moleküle.
  • Thermo Scientific Medisorp und Immulon 2HB sind leicht hydrophil und binden eine breite Palette an Biomolekülen.
  • Thermo Scientific MaxiSorp, Immulon 4 HBX und Enhanced Binding (EB) sind hydrophil und ideal für Antikörper-Sandwich-Assays.
Bestellinformationen:
Beachten Sie, dass die Verfügbarkeit landesabhängig ist.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Kein Barcode
Standard
16 x 24
Adsorption
Mikrotiterplatte
120 μl
100 μl
Immulon 4 HBX
50
Keine
Hydrophil
Kolorimetrisch
50 Kartons
Durchsichtig
Polystyrol
384
Unsteril
Quadratisch
10
Antikörper (Glykoproteine)
Sonderangebote
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.