Learn More
Thermo Scientific™ Nicht sterile 384-Well-Platten für die Immunologie mit flachem Boden, durchsichtig, MaxiSorp
Führen Sie kolormetrische Assays mit zuverlässigen und reproduzierbaren Ergebnissen durch, und verwenden Sie diese durchsichtigen, nicht sterilen 384-Well-Mikrotiterplatten mit flachem Boden, die mit einer Auswahl an Oberflächen angeboten werden.
Marke: Thermo Scientific™ 464718
390.50 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21745" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Jede Charge ist funktional auf IgG-Bindung getestet.
Beschreibung
Die transparenten, nicht sterilen Thermo Scientific™ Immuno Nonsterile 384-Well-Mikrotiterplatten mit flachem Boden, für die eine Auswahl an verschiedenen Oberflächen für eine optimale Bindung erhältlich ist, eignen sich zur Durchführung von kolorimetrischen Assays mit zuverlässigen und reproduzierbaren Ergebnissen. Inklusive Thermo Scientific™ Nunc™, Immulon™ und transparente Mikrotiter™ Platten, die hervorragend für quantitative und qualitative Festphasen-Immunoassays geeignet sind.
Feste 384-Well-Platten:
- Transparentes Polystyrol
- Auswahl an verschiedenen Oberflächen für optimale Bindung
- Alphanumerisch beschriftete Zeilen und Spalten
Oberflächen:
- Thermo Scientific PolySorp, Immulon 1B und Universalbindung (UB) dienen zur Adsorption hydrophober Moleküle.
- Thermo Scientific Medisorp und Immulon 2HB sind leicht hydrophil und binden eine breite Palette an Biomolekülen.
- Thermo Scientific MaxiSorp, Immulon 4 HBX und Enhanced Binding (EB) sind hydrophil und ideal für Antikörper-Sandwich-Assays.
Bestellinformationen:
Beachten Sie, dass die Verfügbarkeit landesabhängig ist.
Spezifikation
Kein Barcode | |
Standard | |
Kolorimetrisch | |
30 Kartons | |
Mikrotiterplatte | |
384 | |
Unsteril | |
Quadratisch, flacher Boden (F-Well) | |
10 | |
Antikörper (Glykoproteine) |
Hydrophil | |
Ohne Deckel | |
16 x 24 | |
Transparent | |
Polystyrol | |
100 μl | |
MaxiSorp | |
30 | |
Keine | |
F384 |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.