Learn More
Thermo Scientific™ Nicht sterile 96-Well Platten mit durchsichtigem C-förmigen Boden für die Immunologie
BIOPHARMA
Führen Sie quantitative und qualitative Festphasen-Immunoassays mit den nicht sterilen 96-Well-Platten durch, die mit verschiedenen Bindungsoberflächen erhältlich sind.
Marke:  Thermo Scientific™ 430341
112.86 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10098860
  • 136.00 CHF / 60 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Jede Charge ist funktional auf IgG-Bindung getestet.
Beschreibung
Beschreibung
Führen Sie quantitative und qualitative Festphasen-Immunoassays mit den nicht sterilen Thermo Scientific™ 96-Well Platten mit durchsichtigem C-förmigen Boden für die Immunologie durch, die Nunc™, Immulon™ und Microtiter™ Platten umfassen. Sie können aus verschiedenen Bindungsoberflächen und drei Well-Formen für zuverlässige und reproduzierbare Ergebnisse bei kolorimetrischen Assays auswählen.
96-Well Feststoffplatten
  • Transparentes Polystyrol
  • Auswahl zwischen vier Oberflächen für optimale Bindung
  • Alphanumerisch beschriftete Zeilen und Spalten
Oberflächen
  • PolySorp für die Adsorption hydrophober Moleküle
  • MaxiSorp ist hydrophil und hervorragend für Antikörper-Sandwich-Assays geeignet
Bestellinformationen:
Beachten Sie, dass die Verfügbarkeit landesabhängig ist. 446612 enthält ein Zertifikat.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Kein Barcode
No
Ohne Deckel
8 x 12
Transparent
Polystyrol
250 μl
MaxiSorp
60
Keine
Antikörper (Glykoproteine)
Hydrophil
Standard
Kolorimetrisch
60 Kartons
Mikrotiterplatte
96
Unsteril
Rund
5
60/Packung
C96
Sonderangebote
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.