Learn More
Fisherbrand™ Reinraumklebeband aus Vinyl in Industriequalität
Für leichte industrielle Anwendungen, Um- oder Neubauten von sowie als Unterstützung in Reinräumen
8.40 CHF - 14.80 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
---|---|
Klebstofftyp | Naturkautschuk |
Material | Vinyl |
Sterilität | Unsteril |
Temperaturbereich (angloamerikanisch) | 60 °F bis 80 °F |
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
13138635
|
Fisherbrand™
EGVFP-34BL |
Schwarz | N/A | |||||||
13148635
|
Fisherbrand™
EGVFP-34BR |
Braun | N/A | |||||||
13158635
|
Fisherbrand™
EGVFP-34DB |
Dunkelblau |
10.45 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
13168635
|
Fisherbrand™
EGVFP-34DG |
Dunkelgrün |
13.05 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
13178635
|
Fisherbrand™
EGVFP-34LB |
Hellblau | N/A | |||||||
16554522
|
Fisherbrand™
EGVFP-34LBPK |
Hellblau |
8.53 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
13188635
|
Fisherbrand™
EGVFP-34LG |
Hellgrün |
14.80 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
13198635
|
Fisherbrand™
EGVFP-34OR |
Orange |
13.05 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
13108645
|
Fisherbrand™
EGVFP-34PU |
Violett | N/A | |||||||
13128645
|
Fisherbrand™
EGVFP-34TR |
Durchsichtig |
10.65 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
16564522
|
Fisherbrand™
EGVFP-34WHPK |
Weiß | N/A | |||||||
Beschreibung
Für leichte industrielle Anwendungen, saubere Konstruktionen und Unterstützung für Reinräume
- Für den Einsatz in Bereichen konzipiert, die kein ultrareines Klebeband erfordern
- Gute Haftung auf Kunststoffen, Polymeren sowie Edelstahl ohne Klebstoffrückstände beim Ablösen
- Mit Reinraumstiften beschreibbar
- Verarbeitung in kontrollierten Umgebungen
- Auf einer Kunststoffspule und in Beuteln verpackt
- Alle Rollen sind 36 yd. (33 m) lang
Compliance
Entspricht den Bundesspezifikationen für PPP-T-66 E und CID A-A 1689A
Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
Vinyl | |
60 °F bis 80 °F | |
33 x 19,05 mm (36 yd. x 0,75 in.) | |
0,75 in. |
Naturkautschuk | |
Unsteril | |
16 °C bis 27 °C | |
36 yd. (2,01 m) | |
19,05 mm |