Learn More
Fisherbrand™ Reinraumklebeband aus Vinyl in Industriequalität
Für leichte industrielle Anwendungen, Um- oder Neubauten von sowie als Unterstützung in Reinräumen
Marke:  Fisherbrand™ EGVFP-34PU
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 13108645
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Für leichte industrielle Anwendungen, saubere Konstruktionen und Unterstützung für Reinräume
Das Fisherbrand Universal Reinraum-Vinylband bildet eine starke Verbindung mit Kunststoffen, Polymeren und Edelstahl, ohne dass beim Entfernen Klebstoffreste zurückbleiben. Dieses Klebeband wurde in einer kontrollierten Umgebung verarbeitet und ist für leichten industriellen Einsatz, die saubere Konstruktionsarbeiten und für Reinräume ausgelegt.
  • Gut anpassbares Vinylklebeband mit Gummikleber
  • Bildet eine starke Verbindung mit Kunststoffen, Polymeren und Edelstahl
  • Hinterlässt beim Entfernen keine Klebstoffrückstände
  • Ideal für Farbcodierung, Bodenmarkierung und allgemeine Verwendung im Reinraum
  • Kann mit einem Reinraumstift beschrieben werden
  • In einer kontrollierten Umgebung hergestellt
  • Aufgewickelt auf einen Kunststoffkern und in einer Hülle verpackt
  • Alle Rollen sind 33 m lang
Compliance
Entspricht den Bundesspezifikationen für PPP-T-66 E und CID A-A 1689A
Spezifikation
Spezifikation
Nicht autoklavierbar
Vinyl
Matt
Vinyl
Unsteril
60 °F bis 80 °F
33 x 19,05 mm (36 yd. x 0,75 in.)
33 m
19,05 mm
Naturkautschuk
Violett
Klebeband
Klebeband für den Reinraum
Für leichte industrielle Anwendungen, saubere Konstruktionen und Unterstützung für Reinräume
16 °C bis 27 °C
36 yd. (2,01 m)
0,75 in.
Dokumentation
Product Certifications
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Reinraumklebeband aus Vinyl in Industriequalität > Fisherbrand Reinraum-Vinylband, 3 in. Kunststoffkern, 0,75 in. breit, violett