Learn More
PURUS™ CleanImage Premier Reinraumpapier
GREENER_CHOICE
Reinraumpapier, das sich durch seine hervorragende Bedruckbarkeit auszeichnet. Für das Schreiben, Drucken und Fotokopieren in Reinraumumgebungen bietet das PURUS™ Reinraumpapier eine hervorragende Bedruckbarkeit und Wärmetonerhaftung und ist zudem recyclingfähig.
Marke:  PURUS™ PCIB 1097C
272.28 CHF gültig bis 2025-05-02
Benutzen Sie den Promotions-Code "24151" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15723589
  • 292.00 CHF / 10 Stück
Verfügbar ab: 20-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Firmeneige Bindungstechnologie
  • Geeignet für ISO 4 bis 6 Reinräume (Klasse 10 bis Klasse 1000)
  • Hergestellt in einem ISO 4 Reinraum (Klasse 10)
  • Recyclebar
  • Hervorragende Bedruckbarkeit und Wärmetonerhaftung
    • Compliance
      Geeignet für ISO 4 bis 6 (Klasse 10 bis Klasse 1000)
Spezifikation
Spezifikation
Polyethylen
11,7 Zoll
Blau
210 x 297 mm (8,3 x 11,7 Zoll)
Schreiben, Drucken und Fotokopieren in Reinraumumgebungen
Ja
250 Blatt/Packung, 10 Packungen/Stk.
22 lb.
Nein
8,3 Zoll
Blau
Autoklavierbar
Lückenlos
Reinraumpapier
A4.
105 gsm
Name des Produkts
PURUS™ CleanImage Premier Reinraumpapier > 22 lb.; Größe: 8,5 x 11 Zoll; Blau